Learn More
Chlorure de sodium, cristal, bioréactif ultra-pur, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 58.44 |
| Qualité | Bioréactif ultra-pur |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 2.16kg |