Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disques optiques en cristaux de chlorure de sodium
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Disque de chlorure de sodium transparent
- Épaisseur : 4 mm (0,157 po)
- Diamètre : 25 mm (0,984 po)
- Les deux côtés sont polis
À utiliser avec un spectrophotomètre.
Spécification
Spécification
| Épaisseur (métrique) | 4 mm |
| Type | Optic Disc |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |