Learn More
Chlorure de sodium, qualité réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Code produit. 11492011 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11492011
Marque: MP Biomedicals 0219473801
Utilisé dans un vaste éventail d’applications biochimiques. Le chlorure de sodium, qualité réactif de culture cellulaire de MP Biomedicals est un produit chimique largement présent dans la nature. Il est considéré comme un nutriment essentiel. Ce produit est utilisé comme diluant, dans la cristallisation protéique, dans
Le chlorure de sodium est utilisé dans une grande variété d’applications biochimiques, notamment :
  • Pour la cristallisation des protéines
  • Pour les liquides intraveineux (la concentration massique d’une solution saline normale dans l’eau est égale à 0,9 %10)
  • En tant que gradient de densité
  • En tant que diluant, pour augmenter la force ionique des tampons ou milieux de culture
  • Dans les procédures d’extraction saline pour l’isolement de l’ADN
  • En concentrations élevées, pour la conservation des aliments, puisque les bactéries ne peuvent pas se multiplier si la concentration saline est élevée
La température d’un mélange sel-glace dont le rapport est d’environ 33 g de chlorure de sodium pour 100 g de glace (à −1°C) baisse jusqu’à -21°C selon la vitesse d’agitation et la taille des morceaux de glace. Une quantité excessive de chlorure de sodium peut détruire l’équilibre électrolytique et causer la disparition de la plupart des animaux, humains compris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Forme physique Poudre de couleur blanche
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactifs de culture cellulaire