Learn More
Chlorure de sodium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
20kg
25g
25kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | NaCl |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Nom IUPAC | sodium chloride |
| Poids de la formule | 58.44g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Réactif ACS |