Learn More
Chlorure de sodium, ACS, ≥ 99,5 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15606980 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Code produit. 15606980
Marque: Honeywell-Fluka 7463982.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1465°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 800°C
Couleur Incolore
pH 7.0 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Informations sur la solubilité 358g/L at 20°C
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Odorless
Conditionnement Boîte en carton
Densité 2.160g/cm3 at 20°C