Learn More
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre ambré
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1461.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Point de fusion | 801.0°C |
| Couleur | Jaune-brun à orange |
| pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Poudre adhérante et/ou morceaux |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | NaCl |
| Fieser | 13,280 |
| Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction