Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sodium, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, sans DNAse, RNAse ni protéase
Code produit. 10268163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
Code produit. 10268163
Marque: Thermo Scientific Chemicals 327300025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC chlorure de sodium
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Couleur Blanc
Forme physique Solide cristallin
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.8% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Biologie moléculaire