Learn More
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11964051
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11964051
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11964051
Marque: Thermo Scientific Acros 446212500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour HPLC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 9.0
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité HPLC
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460825 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2024 Catalog Number446212500
Numéro de lotA0457306 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number446212500
Numéro de lotA0453972 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number446212500
Numéro de lotA0402379 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number446212500
Numéro de lotA0401065 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number446212500
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >