Learn More
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Quantité | 10 kg |
Nom IUPAC | sodium ; chlorure |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu