Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sodium, 99,5 %, pour biochimie
Code produit. 12675077 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 12675077
Marque: Thermo Scientific Chemicals 447300010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461,0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801,0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Argentometry)
Formule linéaire NaCl
Merck Index 15,8734
Informations sur la solubilité (0.1 M in water) Clear colorless
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biochimie