Learn More
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de sodium, 99,5 %, ClNa, numéro CAS-7647-14-5, chlorure de sodium nacl, sel, sel ordinaire, sel gemme, halite, purex, sel de table, chlorure de sodium, solution saline, dendrite, 1 kg, 99,4 % min. (argentométrie), 10 ppm max., 1 461,0°C, 50 ppm max., 20 ppm max., CHEBI:26710, blanc, 231-598-3, 13 280, 58,44
27.44€ - 318.31€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
Nom IUPAC | sodium ; chlorure |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092740
|
Thermo Scientific Acros
207790010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
27.44€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10216410
|
Thermo Scientific Acros
207790050 |
5 kg | Bouteille en plastique |
83.92€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10378573
|
Thermo Scientific Acros
207790250 |
25 kg | Fûts en plastique |
318.31€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Chlorure de sodium, 99,5 %, ClNa, numéro CAS 7647-14-5, chlorure de sodium nacl, sel, sel commun, sel de roche, halite, purex, sel de table, chlorure de sodium, solution saline, dendrite, 1 kg, 99,4 % min. (argentimétrie), 10 ppm max., 1 461,0°C, 50 ppm max., 20 ppm max., CHEBI:26710, blanc, 231-598-3, 13,280, 58,44
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
sodium ; chlorure |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purexAfficher plus | |
CHEBI:26710 | |
[Na+].[Cl-] |
Spécification
1461.0°C | |
801.0°C | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
15, 8734 | |
Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
99.5% |
Sodium chloride | |
7647-14-5 | |
5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C) | |
99.4% min. (Argentometry) | |
NaCl | |
13,280 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; chlorure | |
5234 | |
58.44 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-598-3
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals