Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caséinate de sodium Pract.
Code produit. p-192287 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10772212
Marque: Thermo Scientific Chemicals 419491000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Le caséinate de sodium, numéro CAS 9005-46-3, est le sel de la classe de phosphoprotéine que l’on trouve naturellement dans le lait et le fromage.Il contient les neuf acides aminés essentiels et peut être utilisé comme réactif moléculaire, ou dans la recherche sur la culture cellulaire sur la croissance et la différenciation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le caséinate de sodium est le sel de la classe de phosphoprotéine appelée caséines
  • Les caséines se trouvent dans les tissus animaux, en particulier le lait, et elles contiennent les neuf acides aminés essentiels
Applications
  • La caséine peut être utilisée dans des études d’activité enzymatique de protéase, des expériences in vitro sur la croissance et la différenciation cellulaires ou comme solution de blocage pour le transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-46-3
Numéro MDL MFCD00130736
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium caseinate
Note relative au nom pract.
Couleur Blanc à crème
pH 6 to 7.5 (5% soln.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté ≥92% (protein) (on dry substance)
Forme physique Poudre