Learn More
Carbonate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,8 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sodium Carbonate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Forme physique | Anhydrous |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4154566 |
Nom IUPAC | disodium carbonate |
Poids de la formule | 105.99g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.8% (calc. to the dried substance) |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium carbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction