Learn More
Carbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydre, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15611300 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
6 pièces
Code produit. 15611300
Marque: Honeywell-Fluka 134181KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., NF, FCC, E500, anhydre, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Carbonate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur., BP, NF, FCC
Forme physique Anhydrous
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodium carbonate
Poids de la formule 105.99g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate