Learn More
Carbonate de sodium, poudre, ≥ 99,5 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15632230 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 15632230
Marque: Honeywell-Fluka 2235302.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Poudre, ≥ 99,5 %, réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851°C (literature)
Note relative au nom Powder, ≥99.5%, ACS reagent
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique poudre
Quantité 2.5 kg
Notes de pourcentage du dosage substance à allumage ex.
Formule linéaire Na2CO3
Beilstein 4154566
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.53 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate