Learn More
Carbonate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15636760
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, anhydre, ≥ 99,999 % (base des métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Poids de la formule 105.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
compliance-icons
Identifiant produit
  • sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate