Learn More
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Product Code. 10000340
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Carbonate de sodium décahydraté, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6132-02-1
Formule moléculaire CH20Na2O13
Poids moléculaire (g/mol) 286.14
Numéro MDL 149178
Clé InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
CID PubChem 151402
Nom IUPAC carbonate de disodium décahydraté
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Point de fusion 34°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 286.01g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium carbonate décahydraté
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement