Learn More
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ Code produit.: 10162540
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit. 10162540
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10162540
Marque: Fisher Chemical S/2880/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay sodaAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Point de fusion 854°C
Couleur Blanc
pH 11.3
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de sodium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical™ >