Learn More
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10548070
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Carbonate de sodium anhydre, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600°C
Point de fusion 854°C
Couleur Blanc
pH 11,3
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate anhydre