Learn More
Carbonate de sodium, anhydre, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11387257
Carbonate de sodium, anhydre, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387257
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Code produit. 11387257
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011552.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium carbonate is commonly used as an inorganic base and a buffer component in several synthetic organic transformations in both chemical industries and research laboratories. Often used as an electrolyte, sodium carbonate acts as a very good conductor in the process of electrolysis. Apart from being used as a common chemical/biological/biotechnological laboratory reagent, it is also used as a water softener in laundering, processing wood pulp, cleaners, and making glass. It can be used for standardization of acids, and qualitative testing of cations. In dyeing with fiber-reactive dyes, sodium carbonate is used to ensure proper chemical bonding of the dye with cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate, anhydrous
Note relative au nom For AAS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min.
Beilstein 4154566
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.535
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.53 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU01K016 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Numéro de lotS24I022 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Numéro de lotQ14I018 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/06/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Numéro de lotZ22G053 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
Numéro de lotN23I029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011552.18,011552.A3,011552.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate
Nom du produit
Carbonate de sodium, anhydre, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >