Learn More
Carbonate de sodium, réactif ACS, anhydre, poudre ou granulés, ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Drum With Inliner
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate |
Point de fusion | 851°C (literature) |
Note relative au nom | ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5% |
% min. CAS | ≥90.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000% |
Forme physique | poudre ou granulés |
Quantité | 4 x 2.5 kg |
Notes de pourcentage du dosage | substance à allumage ex. |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Beilstein | 4154566 |