Learn More
Carbonate de sodium, 99+ %, pour analyse, granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10666422 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
5kg
Code produit. 10666422
Marque: Thermo Scientific Acros 206800010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 7332
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; carbonate
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (285°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate