Learn More
Carbonate de sodium, 99,95 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934301
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodium carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.95%
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 07,332
Merck Index 15,8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% (285°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Consejos de prudencia