Learn More
Carbonate de sodium, 99,8 %, pour analyse, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10266690
Carbonate de sodium, 99,8 %, pour analyse, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10266690
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10266690
Marque: Thermo Scientific Acros 207810010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline ou granulés
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Formule linéaire Na2CO3
Fieser 7332
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (300°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464173 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/06/2024 Catalog Number207810010,207810050
Numéro de lotA0449649 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog Number207810010,207810050
Numéro de lotA0394315 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
Numéro de lotA0408780 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
Numéro de lotA0405636 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number207810010,207810050
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Nom du produit
Carbonate de sodium, 99,8 %, pour analyse, anhydre, poudre, Thermo Scientific Chemicals >