Learn More
Sodium Carbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium carbonate |
Point de fusion | 854°C |
Couleur | Blanc |
pH | 11.3 (at 10.00g/L, 20°C) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | Na2CO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4154566 |
Nom IUPAC | disodium carbonate |
Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction