Learn More
Carbonate de sodium, 99,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10143410
Carbonate de sodium, 99,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143410
2.5 kg, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10143410
Marque: Thermo Scientific Acros 123670025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-19-8
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.99
Numéro MDL MFCD00003494
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1600.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium carbonate
Point de fusion 851.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre granulaire fine
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire Na2CO3
Merck Index 15, 8731
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nom IUPAC carbonate disodique
Poids de la formule 105.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Perte à la dessiccation 1% max. (300°C, 2 hrs)
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469285 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number123670100,123670025,123670010
Numéro de lotA0465193 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
Numéro de lotA0438298 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
Numéro de lotA0460702 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number123670100,123670025,123670010
Numéro de lotA0456731 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2023 Catalog Number123670100,123670025,123670010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carbonate de sodium, 99,5 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >