Learn More
Cacodylate de sodium trihydraté, 97+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10627232
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Point de fusion 60°C
CAS 124-65-2
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire C2H6AsNaO2
Numéro MDL 149079
Synonyme sodium dimethylarsinate, sodium cacodylate, alkarsodyl, cacodylic acid sodium salt, dimethylarsinic acid sodium salt, arsecodile, arsicodile, arsycodile, arsysodila, chemaid
Clé InChI IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[As](=O)(C)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium ; diméthylarsinate
Poids moléculaire (g/mol) 159.979
CID PubChem 2724247
ChEBI CHEBI:62956
Poids de la formule 214.024g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cacodylate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.