Learn More
Bromure de sodium, cristal, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Bromide |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Nom IUPAC | bromure de sodium |
| Poids de la formule | 102.89 |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 3.21kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering