Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, technique, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10409190 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10409190
Marque: Fisher Chemical S/2560/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC boranucléide de sodium
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Point de fusion 360°C
Couleur Blanc
pH 11
Forme physique Poudre solide
Quantité 10 g
Poids de la formule 37.83g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique