Learn More
Borohydrure de sodium, 99 %, (granulés VenPure(TM) SF), granulés, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium borohydride |
| Point de fusion | 360.0°C |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Hydrogen evolution) |
| Formule linéaire | NaBH4 |
| Merck Index | 15,8727 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents |
| Poids de la formule | 37.83 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium borohydride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.