Learn More
Tétrahydruroborate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326768
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
2000g
500g
Code produit. 11326768
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013432.57
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Le borohydrure de sodium est utilisé comme réactif dans la réduction des acides aminés et de leurs dérivés. Également utilisé comme catalyseur dans la déshydrogénation du borazane. Le borohydrure de sodium est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de nanoparticules d’or. Il est également utilisé pour la pâte de bois et comme agent de soufflage pour les plastiques. Il réduit les groupes d’aldéhyde et céto pour donner les alcools correspondants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16940-66-2
Formule moléculaire BH4Na
Poids moléculaire (g/mol) 37.83
Numéro MDL MFCD00003518
Clé InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sodium tetrahydridoborate
Nom IUPAC sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Borohydride
Point de fusion 400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Capsules
Quantité 4 x 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
Poids de la formule 37.83
Température d’allumage 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White caplets
Densité 1.074
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche