Learn More
Borohydrure de sodium, 98 %, granulés, env. 3 mm, Thermo Scientific Chemicals
69.80€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Formule moléculaire | BH4Na |
Poids moléculaire (g/mol) | 37.83 |
Numéro MDL | MFCD00003518 |
Clé InChI | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Sodium tetrahydroborate, SBH |
Nom IUPAC | sodium boranuide |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10617591
|
Thermo Scientific Acros
419471000 |
100 g | Flacon en verre |
69.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10422895
|
Thermo Scientific Acros
419475000 |
500 g | Bouteille en plastique |
225.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
[BH4-].[Na+] |
Spécification
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Granulés | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.83 |
360.0°C | |
Blanc | |
97.5% min. (Iodometry) | |
NaBH4 | |
1426 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Peut nuire à la fertilité.
Peut nuire au fœtus.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Réagit viol
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Éviter tout contact avec l’eau, à cause du risque de réaction violente et d’inflammation spontanée.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut conf
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
- Sodium borohydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.