Learn More
Borohydrure de sodium, solution à 12 % dans 40 % d’hydroxyde de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 389932500
50.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionSpécification
130.0°C to 135.0°C | |
12% solution in 40% aq. sodium hydroxide solution | |
Incolore | |
250 mL | |
NaBH4 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: completely soluble | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
11 to 13% | |
1.4 |
Sodium borohydride | |
16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5 | |
Liquide | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.82 | |
Flacon en plastique | |
1.4000g/mL |