Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,5
Code produit. p-7042546
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15405199
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62902.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
This product is ideally suited for many biological applications, including biochemical, molecular biological, cell biological, histological, and immunological research and lab procedures. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce produit est parfaitement adapté à de nombreuses applications biologiques, notamment la recherche biochimique, moléculaire biologique, cellulaire biologique, histologique et immunologique et les procédures de laboratoire. Il peut être utilisé pour diluer les substances et dans les procédures de revêtement. Des additifs tels que Tween 20 et du lait en poudre peuvent être utilisés pour ajouter une fonction de tampon de lavage ou de tampon de blocage.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 25 degrés C. Ce produit est relativement stable dans cette condition. Meilleur résultat obtenu avec utilisation dans les 6/8 mois suivant l’achat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium borate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Disodium tetraborate