Learn More
Bisulfate de sodium monohydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
39.24 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21744" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bisulfate monohydrate |
Point de fusion | 58.0°C |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Formule linéaire | NaHSO4·H2O |
Merck Index | 15,8722 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4 |
Nom IUPAC | hydrogénosulfate de sodium hydraté |
Poids de la formule | 138.08 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identifiant produit
- Sodium bisulfate monohydrate