Learn More
Bisulfate de sodium monohydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
42.71€ - 370.85€
Identifiants chimiques
CAS 10034-88-5
Formule moléculaire H3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 138.07
Numéro MDL MFCD00149210
Clé InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
CID PubChem 23673662
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
12624937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
125005000
500 g Flacon en verre
42.71€
500g
12612680
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
125000025
2.5 kg Bouteille en plastique
138.69€
2.50kg
12644937
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
125000100
10 kg Récipient en plastique
370.85€
10kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10034-88-5
138.07
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
23673662
H3NaO5S
MFCD00149210
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Sodium bisulfate monohydrate
10034-88-5
H3NaO5S
MFCD00149210
sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
hydrogénosulfate de sodium hydraté
23673662
99%
58.0°C
99%
NaHSO4·H2O
15,8722
Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and, h2so4
O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
138.07
138.08
Analytique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • Sodium bisulfate monohydrate