Learn More
Bisulfate de sodium, 92 %, tech., granulaire, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3777063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
Code produit. 10164600
Marque: Thermo Scientific Acros 214850250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-38-1 | HNaO4S | 120.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-38-1
Formule moléculaire HNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.05
Numéro MDL MFCD00003531
Clé InChI WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
CID PubChem 516919
Nom IUPAC hydrogénosulfate de sodium
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bisulfate
Point de fusion 177.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Granulés
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 92%
Formule linéaire NaHSO4
Merck Index 15, 8722
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Poids de la formule 120.06
Pourcentage de pureté 92%
Qualité Technique
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.1
Densité 2.1000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium bisulfate, tech., granular