Learn More
Bismuthate de sodium(V), 85 %, Thermo Scientific Chemicals
28.60€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12232-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | BiNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 279.96 |
Clé InChI | PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium |
CID PubChem | 4063671 |
Nom IUPAC | dioxo(oxydo)bismuth de sodium |
SMILES | [O-][Bi](=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10012770
|
Thermo Scientific Acros
205210250 |
25 g | Flacon en verre |
28.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195020
|
Thermo Scientific Acros
205212500 |
250 g | Flacon en verre |
82.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904341
|
Thermo Scientific Acros
205210010 |
1 kg | Flacon en verre |
305.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12232-99-4 | |
279.96 | |
sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium | |
dioxo(oxydo)bismuth de sodium |
BiNaO3 | |
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N | |
4063671 | |
[O-][Bi](=O)=O.[Na+] |
Spécification
Sodium bismuthate(V) | |
Jaune à marron | |
80% min. (Iodometry) | |
NaBiO3 | |
sodium bismuthate, bismuth sodium oxide, sodium bismuthate v, bismuth sodium trioxide, bismuthate bio31-, sodium, sodium oxido dioxo bismuth, sodium bismuth oxide, bio3.na, bismuthate bio31#-, sodium | |
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N | |
dioxo(oxydo)bismuth de sodium | |
4063671 | |
85% |
12232-99-4 | |
Poudre | |
BiNaO3 | |
15,8721 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water and acids | |
[O-][Bi](=O)=O.[Na+] | |
279.96 | |
279.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-455-6
RUO – Research Use Only