Learn More
Bismuthate de sodium, ACS, 80 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium bismuth oxide is used for the determination of manganese in iron, steel and ores. It is also used in the separation of plutonium and acts as a strong oxidizer. It is used in the conversion of manganese compound to permanganate. Further, it is used in the preparation of hexavalent americium (Am) during its separation from the lanthanides and in the hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride micrometer-sized single crystals. In addition to this, it is employed as a precursor in the preparation of bismuth nanoforms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bismuth oxide |
Couleur | Jaune à marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Merck Index | 14,8585 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in cold water; Decomposes in hot water forming Bi2O3,NaOH,and oxygenInsoluble in water. |
Poids de la formule | 279.97 |
Pourcentage de pureté | ≤80% |
Qualité | ACS |
Odeur | Odorless |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium bismuth oxide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only