Learn More
Sodium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(triméthylsilyl)amidure de sodium est utile pour la génération de carbènes, l’amination des sulfonamides et pour la préparation de complexes de lanthanides. Il est significativement accéléré par la polymérisation du phénylacétylène en association avec la catalyse rhodium (I). Il est utilisé pour déprotoner les cétones et les esters afin de générer des dérivés énolates, des sels de phosphonium, générant des réactifs de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le toluène et l’éther. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, l’oxygène. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants.
Le bis(triméthylsilyl)amidure de sodium est utile pour la génération de carbènes, l’amination des sulfonamides et pour la préparation de complexes de lanthanides. Il est significativement accéléré par la polymérisation du phénylacétylène en association avec la catalyse rhodium (I). Il est utilisé pour déprotoner les cétones et les esters afin de générer des dérivés énolates, des sels de phosphonium, générant des réactifs de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le toluène et l’éther. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants, l’oxygène. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium bis(trimethylsilyl)amide |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 3629917 |
Point d’éclair | −17°C (1°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in benzene,toluene and ether. Reacts with water. |
Poids de la formule | 183.38 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in THF |
Sensibilité | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Densité | 0.904 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Nom du produit
Sodium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans du THF, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu