Learn More
Bicarbonate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Bicarbonate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Quantité | 4 x 5 kg |
Formule linéaire | NaHCO3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Informations sur la solubilité | Soluble in water, 50g/L |
Poids de la formule | 84.01 |
Pourcentage de pureté | ≥99.7% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu