Learn More
Bicarbonate de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15638100
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,7%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Quantité 25 g
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01g/mol
Pourcentage de pureté 99.7 to 100.3%