Learn More
Bicarbonate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10694782
Bicarbonate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694782
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Code produit. 10694782
Marque: Thermo Scientific Acros 123360010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bicarbonate de sodium, + de 99 %, CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosane, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, bicarbonate de sodium, 5 kg, 20 ppm max., 100 ppm max., CHEBI:32139, blanc, 205-633-8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465668 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/08/2024 Catalog Number123360050,123360250,123360010
Numéro de lotA0457532 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number123360050,123360250,123360010
Numéro de lotA0457533 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number123360050,123360250,123360010
Numéro de lotA0456218 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number123360050,123360250,123360010
Numéro de lotA0451759 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number123360050,123360250,123360010
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >