Learn More
Bicarbonate de sodium, + de 99,7 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
21.90€ - 486.00€
Identifiants chimiques
CAS | 144-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.01 |
Numéro MDL | MFCD00003528 |
Clé InChI | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut |
CID PubChem | 516892 |
ChEBI | CHEBI:32139 |
SMILES | [Na+].OC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10128190
|
Thermo Scientific Acros
424270250 |
25 g | Flacon en plastique |
21.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10118190
|
Thermo Scientific Acros
424270010 |
1 kg | Flacon en plastique |
42.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984301
|
Thermo Scientific Acros
424270050 |
5 kg | Flacon en plastique |
141.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13458578
|
Thermo Scientific Acros
424270251 |
25 kg | Tambour en fibre |
486.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
144-55-8 | |
84.01 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
[Na+].OC([O-])=O |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 |
Spécification
Sodium bicarbonate | |
144-55-8 | |
Poudre | |
CHNaO3 | |
MFCD00003528 | |
15,8719 | |
Solubility in water: 9 g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4 g/100mL water (60°C), insoluble in alcohol | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
≥99.7% |
270.0°C | |
Blanc | |
99.7+% | |
NaHCO3 | |
03,260; 05,595; 11,476; 17,180 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; carbonate d’hydrogène | |
516892 | |
84.01 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-633-8
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche