Learn More
Bicarbonate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144713
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium bicarbonate
Point de fusion 270.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche