Learn More
Bêta-glycérophosphate de sodium pentahydraté, 98-102 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10050460
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 102°C
CAS 13408-09-8
Couleur Blanc
pH 9.5
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire C3H19Na2O11P
Numéro MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Synonyme unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
Clé InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Nom IUPAC 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogénophosphate ; sodium ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 308.13
CID PubChem 131846916
Poids de la formule 306.11g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique