Learn More
Azoture de sodium, Honeywell™ Code produit.: 16466349
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Azoture de sodium, Honeywell™
Code produit. 16466349
1 kg, Bouteille en plastique, Réactif
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Qualité:
Réactif
Code produit. 16466349
Marque: Honeywell Research Chemicals 13412H1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium azide
Point de fusion 300°C
CAS 26628-22-8
Couleur Incolore
pH >7.0 (20°C)
Quantité 1 kg
Formule moléculaire N3Na
Clé InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[N-]=[N+]=[N-]
Nom IUPAC azoture de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 65.01
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium azide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Azoture de sodium, Honeywell™ >