Learn More
Azoture de sodium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 300.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium azide |
Point de fusion | 275.0°C |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Blanc |
pH | 9 (5% min. soln.) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min |
Formule moléculaire | N3Na |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468548 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0467205 | Certificat d’analyse | 29/10/2024 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0466205 | Certificat d’analyse | 19/09/2024 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0448792 | Certificat d’analyse | 06/08/2024 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
A0463653 | Certificat d’analyse | 12/06/2024 | 190380050,190385000,190381000,190380025 |
Sécurité et traitement
- Sodium azide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.