Learn More
Aurothiomalate de sodium (I), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11344707
Aurothiomalate de sodium (I), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344707
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11344707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039740.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium aurothiomalate(I) is useful for high mobility group box chromosomal protein 1 western blotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12244-57-4
Formule moléculaire C4H5AuNa2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 408.09
Numéro MDL MFCD00064304,MFCD00064304
Clé InChI YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
Synonyme gold sodium thiomalate
CID PubChem 133108869
Nom IUPAC or ; sodium ; acide 2-sulfanylbutanedioïque
SMILES O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium aurothiomalate(I)
Odeur Sulphurous
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Merck Index 14,4518
Informations sur la solubilité Very soluble in water; Practically insoluble in alcohol, ether
Poids de la formule 390.08
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ05D010 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Numéro de lotB20U028 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Numéro de lotT27B079 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Numéro de lotX20C013 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Numéro de lotW23C016 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number039740.03,039740.06
Nom du produit
Aurothiomalate de sodium (I), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >