Learn More
Solution d’arsénite de sodium 0,05 M (0,1 N), solution étalon prête à l’emploi conforme aux normes NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10316430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10316430
Marque: Fisher Chemical J/7510/PB15
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7784-46-5
Formule moléculaire AsNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.909
Numéro MDL 3472
Clé InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
CID PubChem 443495
ChEBI CHEBI:29678
Nom IUPAC oxoarsinite de sodium
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD